(±)-Taxifolin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX385006M050
ENZOALX385006M050EA 211.2 EUR InStock
ENZOALX385006M050
(±)-Taxifolin
(±)-Taxifolin
Formule: C₁₅H₁₂O₇
Numéro MDL: MFCD11044454
Numéro CAS: 24198-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité