Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavylium chloride ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX385013M010
ENZOALX385013M010EA 453.2 EUR InStock
ENZOALX385013M010
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavylium chloride ≥97% (par HPLC)
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavylium chloride
Cell cycle inhibitor

Antioxidant flavonoid. Antitumor compound. Induces cell cycle arrest in the G2/M-phase.


Formule: C₁₇H₁₅O₇Cl
Numéro MDL: MFCD00017585
Numéro CAS: 643-84-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité