Morin ≥85%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX385016G001
ENZOALX385016G001EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX385016G001
Morin ≥85%
Morin
Cell cycle inhibitor
Antioxidant flavonoid. Shows anti-proliferative and antitumor properties. Induces apoptosis. Induces cell cycle arrest at the G2/M phase. Anti-inflammatory compound. Suppresses NF-κB activation. Induces lipid peroxidation and DNA strand breaks.
Formule: C₁₅H₁₀O₇
Numéro MDL: MFCD00006826
Numéro CAS: 480-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité