Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

8-Isopentenylnaringenin ≥98% (par 1H-RMN)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 8-Prenylnaringenin

ALX385025M005
ENZOALX385025M005EA 294 EUR InStock
ENZOALX385025M005
8-Isopentenylnaringenin ≥98% (par 1H-RMN)
8-Isopentenylnaringenin
Prenyl flavonoid. Phytoestrogen. Selective, non-steroidal estrogen receptor α (ERα) ligand. Potent inhibitor of angiogenesis in vitro and in vivo. Chemopreventive agent against cancer induced by heterocyclic amines.

  • Phytoestrogen

Light yellow powder

Soluble in ethanol, methanol or DMSO. Nearly insoluble in water.


Formule: C₂₀H₂₀O₅
MW: 340.4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 68682-02-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..