Delphinidin chloride ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, 3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavylium chloride, Ephdine, Anthocyanin
ALX385028M010
ENZOALX385028M010EA 725 EUR InStock
ENZOALX385028M010
Delphinidin chloride ≥97% (par HPLC)
Delphinidin chloride
Anthocyanidin with antioxidant effect found in pigmented fruits and vegetables. Shown to inhibit angiogenesis and endothelial cell apoptosis by stimulating nitric oxide (NO) production. Inhibits solar radiation (UVB)-mediated oxidative stress, reducing DNA damage. Delphinidin induces necrosis in hepatocellular carcinoma cells with no caspase activation.
  • Antioxidant
Red to dark brown powder.
Soluble in water or DMSO.
Formule: C₁₅H₁₁O₇Cl
MW: 338,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016663
Numéro CAS: 528-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité