Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX400002G005
ENZOALX400002G005EA 49.5 EUR InStock
ENZOALX400002G005
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥98% (par HPLC)
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Inhibitor of NF-κB activation (induced by either PMA or TNF-α) in various cell types.
  • Inhibitor of NF-κB activation
White to-off white solid.
Soluble in water.
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité