Griess reagent
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX400004L050
ENZOALX400004L050EA 115.5 EUR InStock
ENZOALX400004L050
Griess reagent
Griess reagent
Reagent for nitrite detection.
Reagent for the determination of nitrite (NO²⁻) in biological media. Consists of 1 part 0.1% naphthylethylenediamine dihydrochloride in distilled water plus 1 part 1% sulfanilamide (or sulphanilic acid) in 25 - 50% acetic acid.
Soluble in water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité