Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium chlorure hexahydraté

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

ALX400033G005
ENZOALX400033G005EA 49.5 EUR InStock
ENZOALX400033G005
Aluminium chlorure hexahydraté
Aluminium chlorure hexahydraté


Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité