Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monosodium urate, soluble

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Sodium 2,6,8-trioxo-1,2,6,7,8,9-hexahydropurin-3-ide, Uric acid sodium, MSU, Uric acid

ALX400047M002
ENZOALX400047M002EA 129 EUR InStock
ENZOALX400047M002
Monosodium urate, soluble
Monosodium urate
NLRP3 inflammasome activator.

NLRP3/NALP3 inflammasome activator. Specially crystallised and tested for biological activity.

Stimulates the caspase-1 activating NLRP3/NALP3 inflammasome, resulting in the production of active IL-1β and IL-18.

Soluble in PBS or 1M NaOH (25 mg/ml).


Formule: C₅H₃N₄O₃·Na
MW: 190,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067310
Numéro CAS: 1198-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Determined by IR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité