Busulphan ≥98% agent d'alkylation de l'ADN
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX400048G010
ENZOALX400048G010EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX400048G010
Busulphan ≥98% agent d'alkylation de l'ADN
Busulphan
Busulfan is antineoplastic bifunctional, DNA alkylating agent that causes DNA damage by cross-linking DNA and proteins.
  • Appearance: White to off-white crystalline powder
  • Solubility: Soluble in acetone, 100% ethanol or DMSO; insoluble in water
Formule: C₆H₁₄O₆S₂
Point de fusion: 114...118 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007562
Numéro CAS: 55-98-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité