Compound 48/80 trihydrochloride ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420008M100
ENZOALX420008M100EA 108 EUR InStock
ENZOALX420008M100
Compound 48/80 trihydrochloride ≥98%
Compound 48/80 trihydrochloride
G protein activator
Compound 48/80 is an oligomeric mixture of condensation products of N-methyl-p-methoxyphenethylamine and formaldehyde. It activates G proteins by a mechanism analogous to that of mastoparan. It inhibits calmodulin and human platelet PLC and exhibits a concentration dependent biphasic modulation of human platelet PLA2.
Numéro CAS: 94724-12-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité