DICA ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420036M025
ENZOALX420036M025EA 297 EUR InStock
ENZOALX420036M025
DICA ≥98% (par CCM)
DICA
Inhibitor of caspase-3 and caspase-7 binding to an allosteric site and not to the active site.
  • Inhibitor of caspase-3 and -7
White to off-white solid.
Soluble in methanol or DMSO.
Formule: C₁₀H₁₁Cl₂NO₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 613665-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité