GEA 3162 ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430004M010
ENZOALX430004M010EA 103 EUR InStock
ENZOALX430004M010
GEA 3162 ≥97%
GEA 3162
Nitric oxide donor
Water soluble nitric oxide donor and potent inhibitor of ADP-induced platelet aggregation in platelet rich plasma (PRP). Stimulates cGMP production in platelets, granulocytes and polymorphonuclear leukocytes. Vasodepressant.
Numéro CAS: 144575-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité