GEA 5024 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430005M010
ENZOALX430005M010EA 114 EUR InStock
ENZOALX430005M010
GEA 5024 ≥97% (par HPLC)
GEA 5024
Stable nitric oxide donor.
Soluble in water.
Formule: C₈H₇ClN₄O·HCl
MW: 247,1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 144575-27-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité