Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GEA 5583 ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX430006M010
ENZOALX430006M010EA 83.6 EUR InStock
ENZOALX430006M010
GEA 5583 ≥97% (par HPLC)
GEA 5583
Nitric oxide donor.

Stable nitric oxide releasing compound that is orally absorbed in rats.

Soluble in DMSO.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by IR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité