(-)-p-Bromotetramisole oxalate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430025M005
ENZOALX430025M005EA 116.6 EUR InStock
ENZOALX430025M005
(-)-p-Bromotetramisole oxalate ≥98% (par HPLC)
(-)-p-Bromotetramisole oxalate
Potent alkaline phosphatase inhibitor. Mimics the action of orthovanadate in the potentiation of fluorouracil antiproliferative activity. Cell permeable. 
  • Alkaline phosphatase inhibitor
White powder.
Soluble in water, methanol, DMF or DMSO.
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂S·C₂H₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070406
Numéro CAS: 62284-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité