R59 022 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430027M005
ENZOALX430027M005EA 141.9 EUR InStock
ENZOALX430027M005
R59 022 ≥99%
R59 022
Potentiates PKC activity
Potentiates the activity of protein kinase C (PKC) by inhibiting the diacylglycerol metabolism. Inhibits diacylglycerol kinase without affecting phosphodiesterase or phosphatidyl inositol kinase. It inhibits human platelet DAG kinase in intact cells (IC50=3.6μM) and in isolated membranes (IC50=6.7μM).
Numéro CAS: 93076-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité