DIPPMPO ≥98% (par CCM, 1H-RMN, 13C-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430119M050
ENZOALX430119M050EA 286 EUR InStock
ENZOALX430119M050
DIPPMPO ≥98% (par CCM, 1H-RMN, 13C-RMN)
DIPPMPO
Most efficient spin trap for the in vitro and in vivo detection of O-, N-, S-, and C-centered free radicals.
DIPPMPO has a longer life-time than DMPO. More lipophilic (Kp=2.1) than DEPMPO.
Very hygroscopic and soluble in water, 100% ethanol or methylene chloride.
Formule: C₁₁H₂₂NO₄P
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD08702711
Numéro CAS: 527704-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC, ¹H- and ¹³C-NMR) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité