Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Licochalcone A (synthétique) ≥96% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX430124M005
ENZOALX430124M005EA 102 EUR InStock
ENZOALX430124M005
Licochalcone A (synthétique) ≥96% (par HPLC)
Licochalcone A
Inhibitor of Bcl-2 expression

Reduces Bcl-2 protein expression.


Formule: C₂₁H₂₂O₄
MW: 338,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD01417903
Numéro CAS: 58749-22-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité