NOR-5 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: (±)-2-((E)-4-Ethyl-3[(Z)-hydroxyimino]6-methyl-5-nitro-heptenyl)-3-pyridinecarboxamide
ALX430125M010
ENZOALX430125M010EA 352 EUR InStock
ENZOALX430125M010
NOR-5 ≥98% (par HPLC)
NOR-5
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.5 mM NOR-5 is 20 hours at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité