RITA ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430151M005
ENZOALX430151M005EA 638 EUR InStock
ENZOALX430151M005
RITA ≥98%
RITA
Inhibitor of p53/HDM2 interaction
Inhibitor of p53/HDM2 interaction. Activator of p53 function in tumors. Potently inhibits the growth of a variety of cancer cell lines in the submicromolar range. It has been suggested that RITA selectively targets cells expressing p53 by other mechanisms than direct binding to the N-terminal domain of p53.
Formule: C₁₄H₁₂O₃S₂
MW: 292,367 g/mol
Numéro MDL: MFCD03235294
Numéro CAS: 213261-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité