Me-7BIO ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX430157M001
ENZOALX430157M001EA 153 EUR InStock
ENZOALX430157M001
Me-7BIO ≥98%
Me-7BIO
Control compound for 6BIO.
Soluble in DMSO.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité