Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Necrostatin-7 ≥98% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX430170M005
ENZOALX430170M005EA 134.2 EUR InStock
ENZOALX430170M005
Necrostatin-7 ≥98% (par HPLC, TLC)
Necrostatin-7
Necroptosis inhibitor

Necroptosis inhibitor. The biological activity of necrostatin-7 (Nec-7) is different from that of necrostatin-1 to -5 (Nec-1 to -5), as Nec-7 does not inhibit RIP1 kinase. Nec-7 may target an additional regulatory molecule in the pathway.


Formule: C₁₆H₁₀FN₅OS₂
Numéro MDL: MFCD02334728
Numéro CAS: 351062-08-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité