Aminopterin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX440041M050
ENZOALX440041M050EA 103 EUR InStock
ENZOALX440041M050
Aminopterin
Aminopterin
Folic acid antagonist. Potent dihydrofolate reductase inhibitor.
Formule: C₁₉H₂₀N₈O₅
MW: 440,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075621
Numéro CAS: 54-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité