N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97% (par titration non aqueuse)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX450011M100
ENZOALX450011M100EA 197 EUR InStock
ENZOALX450011M100
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97% (par titration non aqueuse)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Heavy metal chelator.
A cell permeable and extremely high-affinity chelator of heavy metals, yet with low affinity for Mg²⁺ and Ca²⁺.
Lipid-soluble, crossing both natural and artificial membranes. TPEN can be used in conjunction with QUIN 2 or QUIN 2/AM to reduce heavy-metal quenching of QUIN 2 fluorescence in cells. Ion specificity is Zn²⁺>Fe²⁺>Mn²⁺>>Ca²⁺=Mg²⁺. Complex with Fe²⁺ catalyses superoxide dismutation.
Soluble in dimethyl formamide, DMSO, 100% ethanol or methanol.
Formule: C₂₆H₂₈N₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036918
Numéro CAS: 16858-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Nonaqueous titration) ≥97%
Appearance White to off-white solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité