Calcium pantothénate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460003G010
ENZOALX460003G010EA 49.5 EUR InStock
ENZOALX460003G010
Calcium pantothénate ≥98% (par HPLC)
Calcium pantothenate
Precursor for coenzyme A biosynthesis.
Soluble in water. Also soluble in glycerol; slightly soluble in 100% ethanol or methanol; insoluble in acetone or ether.
Formule: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002766
Numéro CAS: 137-08-6
EINECS: 205-278-9
Merck Index: 14,07015
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Identity Determined by IR
Appearance White to off-white powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité