Folic acid
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460006G010
ENZOALX460006G010EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX460006G010
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité