Menadione 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
ALX460007G010
ENZOALX460007G010EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX460007G010
Menadione 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Menadione
Cytotoxic in various cell lines. Induces apoptosis via elevation of peroxide and superoxide radical levels. Affects gap-junctional intercellular communication by mediation of tyrosine phosphorylation.Inhibitor of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) with an IC50 of ~1µM.
  • IDO inhibitor
Off-white to yellow crystalline solid.
Soluble in 96% ethanol (16mg/ml) or DMSO (1mg/ml); almost insoluble in water.
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité