Alfacalcidol ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha-Hydroxyvitamin D3, 1alpha-Hydroxycholecalciferol
ALX460036M001
ENZOALX460036M001EA 141 EUR InStock
ENZOALX460036M001
Alfacalcidol ≥97%
Alfacalcidol
Vitamin D3 precursor
Converts to active calcitriol (1alpha,25-dihydroxyvitamin D3; Prod. No. BML-DM200) in vivo. Inhibits bone resorption.
Formule: C₂₇H₄₄O₂
MW: 400,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00868328
Numéro CAS: 41294-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité