Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3′,5′-Cyclic AMP sodium salt, 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt, Adenosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt Hydrate, 3',5'-cAMP Na, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide, sodium salt, cAMP-Na, 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt Hydrate, 3',5'-cAMP Na Hydrate
ALX480011M100
ENZOALX480011M100EA 82.5 EUR InStock
ENZOALX480011M100
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt ≥98% (par HPLC)
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
PKA activator.
Key regulator of many cellular reactions. Naturally occurring activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Soluble in water.
Formule: C₁₀H₁₁N₅NaO₆P
MW: 351,19 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069736
Numéro CAS: 37839-81-9
Merck Index: 14,02708
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Identity Identity determined by ³¹P- NMR, ¹H-NMR, FAB-MS and UV
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité