6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480019M010
ENZOALX480019M010EA 81.4 EUR InStock
ENZOALX480019M010
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine ≥98% (par CCM)
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine
DNA alkyltransferase substrate and inhibitor
Effective substrate and efficient inactivator of DNA alkyltransferase.
Formule: C12H11N5O
Numéro MDL: MFCD00269931
Numéro CAS: 19916-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité