Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480021G005
ENZOALX480021G005EA 85.8 EUR InStock
ENZOALX480021G005
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150754
Numéro CAS: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité