8-(4-Chlorophenylthio)guanosine-3',5'-cyclic monophosphate triethylammonium salt ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480031M005
ENZOALX480031M005EA 280 EUR InStock
ENZOALX480031M005
8-(4-Chlorophenylthio)guanosine-3',5'-cyclic monophosphate triethylammonium salt ≥99% (par HPLC)
8-(4-Chlorophenylthio)guanosine-3',5'-cyclic monophosphate triethylammonium salt
Activator of PKG and CNG channels.
Selective activator of cGMP-dependent protein kinase Iα, Iβ and type II as well as of cGMP-gated ion channels.
Higher activation potential as compared to cGMP; excellent cell membrane permeability and phosphodiesterase stability. Preferred alternative to unsuitable analogs such as dibutyryl-cGMP.
Soluble in water.
Formule: C₁₆H₁₄ClN₅O₇PS·C₆H₁₆N
MW: 589 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 54364-02-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥99%
Identity Determined by MS and UV
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité