8-Hydroxyguanosine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 8-OHG
ALX480075M005
ENZOALX480075M005EA 165 EUR InStock
ENZOALX480075M005
8-Hydroxyguanosine ≥98% (par HPLC)
8-Hydroxyguanosine
Oxidised form of the nucleoside guanosine.
Formed in vivo by the free radical oxidation of RNA molecules, with subsequent degradation and cleavage of the nucleic acid.
Soluble in concentrated NaOH. Once solubilised it can be further diluted and neutralised with water.
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 3868-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Identity Determined by UV-VIS and ESI-MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité