5-Aza-2'-deoxycytidine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5-Aza-2′-deoxycytidine, Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2′-Deoxy-5-azacytidine 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one Decitabine, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
ALX480096M005
ENZOALX480096M005EA 384 EUR InStock
ENZOALX480096M005
5-Aza-2'-deoxycytidine ≥98% (par HPLC)
5-Aza-2'-deoxycytidine
DNA methyltransferase inhibitor
Inhibitor of DNA methyltransferase. Restores mRNA and protein expression of caspase-8 and TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand) sensitivity of resistant cell lines. Enhances apoptosis induced by HDAC (histone deacetylase) inhibitors.
Formule: C₈H₁₂N₄O₄
MW: 228,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043011
Numéro CAS: 2353-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité