Eau sans endotoxine, double distillation
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Hydrogen oxide
ALX505008LD15
ENZOALX505008LD15EA 56.1 EUR InStock
ENZOALX505008LD15
Eau sans endotoxine, double distillation
Eau
Sterile, double distilled endotoxin-free water for use with TLRgrade™ or endotoxin-free grade reagents.
Product has been subjected to multiple rounds of LPS removal by adsorption with activated charcoal.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité