Human recombinant beta-Nerve Growth Factor (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX521005C005
ENZOALX521005C005EA 168.3 EUR InStock
ENZOALX521005C005
Human recombinant beta-Nerve Growth Factor (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Dimer of two identical subunits (119 aa) linked together by very strong hydrophobic interactions.
Informations de commande: Quantity: 5 µg (determined by amino acid analysis).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité