Human recombinant Fas:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522002C050
ENZOALX522002C050EA 550 EUR InStock
ENZOALX522002C050
Human recombinant Fas:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human Fas (CD95; APO-1) (aa 7-154) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité