Human recombinant TRAILR2:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522005C050
ENZOALX522005C050EA 581.9 EUR InStock
ENZOALX522005C050
Human recombinant TRAILR2:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human TRAIL-R2 (DR5) (aa 52-212) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité