Human recombinant TRAILR2:Fc, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522005FC050
ENZOALX522005FC050EA 696 EUR InStock
ENZOALX522005FC050
Human recombinant TRAILR2:Fc, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human TRAIL-R2 (DR5) (aa 52-212) is fused to the Fc portion of human IgG1.
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG ENZOALX522005FC050
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité