Human recombinant TNF alpha (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522008C050
ENZOALX522008C050EA 465.3 EUR InStock
ENZOALX522008C050
Human recombinant TNF alpha (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human TNF-α (tumor necrosis factor-α) (aa 85-223) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité