Mouse recombinant TNF alpha (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522009C050
ENZOALX522009C050EA 467.5 EUR InStock
ENZOALX522009C050
Mouse recombinant TNF alpha (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of mouse TNF-α (tumor necrosis factor-α) (aa 77-235) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité