L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant TNF-R2:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522014C050
ENZOALX522014C050EA 643 EUR InStock
ENZOALX522014C050
Human recombinant TNF-R2:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human TNF-R2 (aa 1-257) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité