Human Recombinant CD134:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522022C050
ENZOALX522022C050EA 591.8 EUR InStock
ENZOALX522022C050
Human Recombinant CD134:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region of human CD134 (OX40) (aa 29-214) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité