Human Recombinant CD137:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522031C050
ENZOALX522031C050EA 569.8 EUR InStock
ENZOALX522031C050
Human Recombinant CD137:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region of human CD137 (4-1BB) (aa 1-186) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité