Human Recombinant EDA-A1 (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522038C010
ENZOALX522038C010EA 573.1 EUR InStock
ENZOALX522038C010
Human Recombinant EDA-A1 (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human EDA-A1 (ectodysplasin-A1) (aa 245-391) is fused at the N-terminus to a linker peptide (9 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité