Mouse recombinant BAFF (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522052C010
ENZOALX522052C010EA 447.7 EUR InStock
ENZOALX522052C010
Mouse recombinant BAFF (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse BAFF (aa 127-309) is fused at the N-terminus to a linker peptide (10 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité