Human recombinant IL-1 receptor type I:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522057C050
ENZOALX522057C050EA 623.7 EUR InStock
ENZOALX522057C050
Human recombinant IL-1 receptor type I:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. Human IL-1RI (interleukin-1 receptor type I) (aa 21-336) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité