Mouse recombinant adiponectin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522059C050
ENZOALX522059C050EA 506 EUR InStock
ENZOALX522059C050
Mouse recombinant adiponectin
Protéines et Peptides
Mouse adiponectin (aa 18-247) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
  • Produced in HEK 293 cells
Mimics serum adiponectin by forming high molecular weight (HMW) and hexameric species.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité