Human recombinant BAFF-R:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522060C050
ENZOALX522060C050EA 554 EUR InStock
ENZOALX522060C050
Human recombinant BAFF-R:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human BAFF-R (aa 2-71) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité